Print…
(±)-α-Lipoic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
62320-5G-F 62320-25G-F
SIAL62320-5G-FEA 88 EUR
SIAL62320-5G-F SIAL62320-25G-F
(±)-α-Lipoic acid, Sigma-Aldrich®
(±)-α-Lipoic acid
Fórmula: C₈H₁₄O₂S₂
Número MDL : MFCD00005474
Número CAS: 1077-28-7
EINECS: 214-071-2