(±)-α-Lipoic acid
Fornecedor: Cayman Chemical
10005728-1
10005728-10
10005728-25
10005728-5
CAYM10005728-1EA
20.9
EUR
CAYM10005728-1
CAYM10005728-10
CAYM10005728-25
CAYM10005728-5
(±)-α-Lipoic acid
(±)-α-Lipoic acid
Fórmula:
C₈H₁₄O₂S₂ |
Número MDL :
MFCD00005474 Número CAS: 1077-28-7 EINECS: 214-071-2 |