Print…
Benzo[a]pyrene-[D₁₂] (98% D)
Fornecedor: LGC Standards PROMOCHEM
Perigo
CILDLM2580.01 CILDLM2580.05
PROOCILDLM2580.01EA 518 EUR
PROOCILDLM2580.01 PROOCILDLM2580.05
Benzo[a]pyrene-[D₁₂] (98% D)
Benzo[a]pyrene-[D₁₂]
Fórmula: C₂₀D₁₂
Número CAS: 63466-71-7