Print…
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
701629-1G 701629-250MG
SIAL701629-1GEA 574 EUR
SIAL701629-1G SIAL701629-250MG
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate, Sigma-Aldrich®
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) hexafluoroantimonate
Fórmula: C₁₆H₂₄F₆RhSb
Peso Molecular: 555.01 g/mol
Número MDL : MFCD11113031
Número CAS: 130296-28-5