Print…
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
227951-500MG 227951-5G
SIAL227951-500MGEA 660 EUR
SIAL227951-500MG SIAL227951-5G
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer, Sigma-Aldrich®
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Fórmula: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
Peso Molecular: 493.08 g/mol
Número MDL : MFCD00012415
Número CAS: 12092-47-6
EINECS: 235-157-6