Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 12092-47-6
Molecular Formula: C16H24Cl2Rh2
Formula Weight: 493.08
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic
Appearance: Yellow to orange
Odour: Odourless
Melting Point: 243° dec.
Solubility: Sparingly soluble in most common solvents
MDL No.: MFCD00012415
Fórmula:
C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂ Ponto de Fusão: 243 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012415 Número CAS: 12092-47-6 EINECS: 235-157-6 |