Print…
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: [Ir(cod)Cl]2, Chloro-1,5-cyclooctadiene iridium(I) dimer
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
683094-2G 683094-500MG
SIAL683094-2GEA 499 EUR
SIAL683094-2G SIAL683094-500MG
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer, Sigma-Aldrich®
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Fórmula: C₁₆H₂₄Cl₂Ir₂
Peso Molecular: 671.70 g/mol
Número MDL : MFCD00012414
Número CAS: 12112-67-3
EINECS: 235-170-7