Print…
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: [Ir(cod)Cl]2, Chloro-1,5-cyclooctadiene iridium(I) dimer
363962500 363960010 363960050
ACRO363962500EA 115 EUR
ACRO363962500 ACRO363960010 ACRO363960050
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Fórmula: C₁₆H₂₄Cl₂Ir₂
Peso Molecular: 671.70 g/mol
Ponto de Fusão: 190 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012414
Número CAS: 12112-67-3
EINECS: 235-170-7
Encomendar
Appearance Orange to red Powder
Infrared spectrum Conforms
Iridium (Ir) ≥56.4 %