Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
44031.03
44031.06
44031.03EA
761
EUR
44031.03
44031.06
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
CAS No.: 35138-22-8
Molecular Formula: [Rh(C8H12)2]BF4
Formula Weight: 406.08
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00075045
Fórmula:
C₁₆H₂₄BF₄Rh Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00075045 Número CAS: 35138-22-8 EINECS: 460-220-1 |