Print…
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
375650010 375652500
ACRO375650010EA 661 EUR
ACRO375650010 ACRO375652500
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Fórmula: C₁₆H₂₄BF₄Rh
Ponto de Fusão: 210 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00075045
Número CAS: 35138-22-8
EINECS: 460-220-1
UN: 2925
ADR: 4.1,II
Encomendar
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥24.0 %