Print…
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid
H27525.14 H27525.06
H27525.14EA 199 EUR
H27525.14 H27525.06
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid ≥97%
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 6120-95-2 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 85-89° MDL No.: MFCD00001288
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 85…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001288
Número CAS: 6120-95-2
EINECS: 228-090-9