Print…
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid
170680100 170680500
ACRO170680100EA 83.7 EUR
ACRO170680100 ACRO170680500
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Phenylcyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 84…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001288
Número CAS: 6120-95-2
EINECS: 228-090-9
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 87 °C
GC ≥96.0 %
Water ≤0.5 %