Print…
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
P1487-25G P1487-5G
TCIAP1487-25GEA 64 EUR
TCIAP1487-25G TCIAP1487-5G
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₄O₂
Número MDL : MFCD00001372
Número CAS: 77-55-4
EINECS: 201-037-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5cac2c0ccd1e11229ea2fdf077ae6a4e25a80cf2&vid=33c92ad48f1090429520892c6a7cf09830a08504&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity