Print…
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
161140250 161140050
ACRO161140250EA 74.8 EUR
ACRO161140250 ACRO161140050
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid 98%
1-Phenylcyclopentanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₄O₂
Ponto de Fusão: 157…161 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001372
Número CAS: 77-55-4
EINECS: 201-037-7
Encomendar
Appearance Cream to grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %