Print…
2-(1-Cyclohexenyl)ethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-(Cyclohex-1-en-1-yl)ethanamine
C1157-25ML C1157-500ML
TCIAC1157-25MLEA 26 EUR
TCIAC1157-25ML TCIAC1157-500ML
2-(1-Cyclohexenyl)ethylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(1-Cyclohexenyl)ethylamine
Fórmula: C₈H₁₅N
Ponto de ebulição: 84°C
Ponto de Inflamação: 57°C
Número MDL : MFCD00012058
Número CAS: 3399-73-3
EINECS: 222-267-4
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d7345130f0245ef8506adf745c84282fc8f9a29&vid=3d7345130f0245ef8506adf745c84282fc8f9a29&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %