Print…
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Cyclopentenecarboxylic acid
C1702-1G C1702-5G
TCIAC1702-1GEA 62 EUR
TCIAC1702-1G TCIAC1702-5G
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₈O₂
Número MDL : MFCD00001396
Número CAS: 1560-11-8
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e5ef7dd99bef0def966112d3fc70231f2a863da&vid=7e5ef7dd99bef0def966112d3fc70231f2a863da&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C