Print…
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Cyclopentenecarboxylic acid
328324-1G 328324-5G
SIAL328324-1GEA 49.7 EUR
SIAL328324-1G SIAL328324-5G
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₈O₂
Número MDL : MFCD00001396
Número CAS: 1560-11-8
UN: 3261
ADR: 8,III