1-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-Cyclopentenecarboxylic acid
A13271.03
A13271.06
A13271.03EA
42.1
EUR
A13271.03
A13271.06
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥98%
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1560-11-8
Molecular Formula: C6H8O2
Formula Weight: 112.13
Melting Point: 117-121°
Boiling Point: 210°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00001396
Fórmula:
C₆H₈O₂ Ponto de ebulição: 210 °C Ponto de Fusão: 117…121 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00001396 Número CAS: 1560-11-8 UN: 3261 ADR: 8,III |