Print…
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1175-25G H1175-5G
TCIAH1175-25GEA 187 EUR
TCIAH1175-25G TCIAH1175-5G
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Fórmula: C₇H₁₂O₃
Número MDL : MFCD02093477
Número CAS: 3685-26-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b92eb5e3224bc5fa5668397bd1e693ca48584b3&vid=5b92eb5e3224bc5fa5668397bd1e693ca48584b3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 144.0 to 149.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency