Print…
Methyl cyclopropanecarboxylate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Methylcyclopropanecarboxylate
C1607-25ML C1607-250ML
TCIAC1607-25MLEA 22 EUR
TCIAC1607-25ML TCIAC1607-250ML
Methyl cyclopropanecarboxylate ≥97.0% (por GC)
Methyl cyclopropanecarboxylate
Fórmula: C₅H₈O₂
Ponto de ebulição: 117°C
Ponto de Inflamação: 18°C
Número MDL : MFCD00001280
Número CAS: 2868-37-3
EINECS: 220-690-9
UN: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72ec0cbfe16e73caa2bfef657a6ab4e5f9bce914&vid=72ec0cbfe16e73caa2bfef657a6ab4e5f9bce914&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %