Print…
Methyl cyclohexanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0471-25ML C0471-500ML C0471-100ML
TCIAC0471-25MLEA 16 EUR
TCIAC0471-25ML TCIAC0471-500ML TCIAC0471-100ML
Methyl cyclohexanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Methyl cyclohexanecarboxylate
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Ponto de Inflamação: 60°C
Número MDL : MFCD00001458
Número CAS: 4630-82-4
EINECS: 225-050-2
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc2d83c490751ab615ed04abf90c54bfc4e61dd&vid=9cc2d83c490751ab615ed04abf90c54bfc4e61dd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %