Print…
Methyl cyclohexanecarboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
188820500 188820050
ACRO188820500EA 90.7 EUR
ACRO188820500 ACRO188820050
Methyl cyclohexanecarboxylate 98%
Methyl cyclohexanecarboxylate
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Densidade: 0,995 g/cm³
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001458
Número CAS: 4630-82-4
EINECS: 225-050-2
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %