Ethyl cyclohexanecarboxylate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L02622.06
L02622.14
L02622.06EA
102
EUR
L02622.06
L02622.14
Ethyl cyclohexanecarboxylate ≥98%
Ethyl cyclohexanecarboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 3289-28-9
Molecular Formula: C9H16O2
Formula Weight: 156.23
Refractive Index: 1.4420
Boiling Point: 194-196°
MDL No.: MFCD00041734
Fórmula:
C₉H₁₆O₂ Ponto de ebulição: 194…196 °C Densidade: 0,936 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041734 Número CAS: 3289-28-9 EINECS: 221-945-7 |