Print…
2-Aminoacetophenone hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A38207-1G A38207-5G
SIALA38207-1GEA 60.5 EUR
SIALA38207-1G SIALA38207-5G
2-Aminoacetophenone hydrochloride, Sigma-Aldrich®
2-Aminoacetophenone hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₀ClNO
Número MDL : MFCD00012873
Número CAS: 5468-37-1
EINECS: 226-787-2