Print…
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)pentafluorobenzene ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
B1616-1G B1616-5G
TCIAB1616-1GEA 87 EUR
TCIAB1616-1G TCIAB1616-5G
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)pentafluorobenzene ≥97.0% (por análise titulométrica)
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)pentafluorobenzene
Fórmula: C₁₀F₁₁IO₄
Número MDL : MFCD00191612
Número CAS: 14353-88-9
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae93a498dcb2237753a821d589fb5955f68bbdf7&vid=ae93a498dcb2237753a821d589fb5955f68bbdf7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C