Print…
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: [Bis(trifluoroacetoxy)](phenyl)iodane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
232130-10G 232130-50G
SIAL232130-10GEA 95.2 EUR
SIAL232130-10G SIAL232130-50G
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene, Sigma-Aldrich®
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene
Fórmula: C₁₀H₅F₆IO₄
Número MDL : MFCD00009672
Número CAS: 2712-78-9
EINECS: 220-308-0