Print…
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: [Bis(trifluoroacetoxy)](phenyl)iodane
213670100 213670500
ACRO213670100EA 57.5 EUR
ACRO213670100 ACRO213670500
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene 98%
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene
Fórmula: C₁₀H₅F₆IO₄
Ponto de Fusão: 121…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009672
Número CAS: 2712-78-9
EINECS: 220-308-0
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
Titration Iodometric ≥97.5 %