Print…
2,5-Dihydroxyterephthalic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3899-25G D3899-5G
TCIAD3899-25GEA 254 EUR
TCIAD3899-25G TCIAD3899-5G
2,5-Dihydroxyterephthalic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,5-Dihydroxyterephthalic acid
Fórmula: C₈H₆O₆
Ponto de Fusão: 339°C
Número MDL : MFCD00132933
Número CAS: 610-92-4
EINECS: 210-239-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52ec86e08323852d8d69a6939ba165e73c450e30&vid=52ec86e08323852d8d69a6939ba165e73c450e30&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %