Print…
Monomethyl terephthalate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Methyl hydrogen terephthalate, 4-(Methoxycarbonyl)benzoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
328383-25G 328383-5G
SIAL328383-25GEA 261 EUR
SIAL328383-25G SIAL328383-5G
Monomethyl terephthalate, Sigma-Aldrich®
Monomethyl terephthalate
Fórmula: C₉H₈O₄
Número MDL : MFCD00002557
Número CAS: 1679-64-7
EINECS: 216-849-7