Print…
Monomethyl terephthalate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl hydrogen terephthalate, 4-(Methoxycarbonyl)benzoic acid
H54391.06 H54391.22 H54391.14
H54391.06EA 53.8 EUR
H54391.06 H54391.22 H54391.14
Monomethyl terephthalate ≥99%
Monomethyl terephthalate
Purity: 99+% CAS No.: 1679-64-7 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 220-223° Beilstein Reference: 1911082
Fórmula: C₉H₈O₄
Ponto de Fusão: 220…223 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002557
Número CAS: 1679-64-7
EINECS: 216-849-7