Print…
Monomethyl terephthalate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl hydrogen terephthalate, 4-(Methoxycarbonyl)benzoic acid
352340050 352341000 352340250
ACRO352340050EA 38.3 EUR
ACRO352340050 ACRO352341000 ACRO352340250
Monomethyl terephthalate 97%
Monomethyl terephthalate
Fórmula: C₉H₈O₄
Ponto de Fusão: 219…224 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002557
Número CAS: 1679-64-7
EINECS: 216-849-7
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 224 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %