Print…
Ethyl succinyl chloride ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
E0368-25G E0368-500G
TCIAE0368-25GEA 41 EUR
TCIAE0368-25G TCIAE0368-500G
Ethyl succinyl chloride ≥95.0% (por análise titulométrica)
Ethyl succinyl chloride
Fórmula: C₆H₉ClO₃
Ponto de ebulição: 144°C
Ponto de Inflamação: 84°C
Número MDL : MFCD00000751
Número CAS: 14794-31-1
EINECS: 238-855-9
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f373ff8841676a6b75e874ad401e3f44957e0d6c&vid=f373ff8841676a6b75e874ad401e3f44957e0d6c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %