Print…
Ethyl succinyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
190705-100G 190705-25G
SIAL190705-100GEA 273 EUR
SIAL190705-100G SIAL190705-25G
Ethyl succinyl chloride, Sigma-Aldrich®
Ethyl succinyl chloride
Fórmula: C₆H₉ClO₃
Número MDL : MFCD00000751
Número CAS: 14794-31-1
EINECS: 238-855-9
UN: 3265
ADR: 8,II