Ethyl succinyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ethyl 4-chloro-4-oxobutanoate
A12734.14
A12734.22
A12734.36
A12734.14EA
51.8
EUR
A12734.14
A12734.22
A12734.36
Ethyl succinyl chloride ≥97%
Ethyl succinyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 14794-31-1
Molecular Formula: ClOCCH2CH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 164.59
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Acrid
Boiling Point: 88-90°/11mm
Beilstein Reference: 1766126
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000751
Fórmula:
C₆H₉ClO₃ Ponto de ebulição: 88…90 °C (11 mmHg) Densidade: 1,163 Ponto de Inflamação: 84 °C (183 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000751 Número CAS: 14794-31-1 EINECS: 238-855-9 UN: 3265 ADR: 8,II |