DSS (Disuccinimidyl suberate) ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
D3895-1G
D3895-5G
TCIAD3895-1GEA
75
EUR
TCIAD3895-1G
TCIAD3895-5G
DSS (Disuccinimidyl suberate) ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
DSS (Disuccinimidyl suberate)
Fórmula:
C₁₆H₂₀N₂O₈ |
Número MDL :
MFCD00049059 Número CAS: 68528-80-3 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 169.0 to 173.0 deg-C |