DSS (Disuccinimidyl suberate) ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
DSS
H51771.ME
H51771.03
H51771.MEEA
107
EUR
H51771.ME
H51771.03
DSS (Disuccinimidyl suberate) ≥97%
DSS (Disuccinimidyl suberate)
Purity: 97%
CAS No.: 68528-80-3
Molecular Formula: C16H20N2O8
Formula Weight: 368.34
Melting Point: 166-170°
MDL No.: MFCD00049059
Fórmula:
C₁₆H₂₀N₂O₈ Ponto de Fusão: 166…170 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049059 Número CAS: 68528-80-3 |