N-Acetyl-L-leucine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L13926.06
L13926.14
L13926.06EA
40.3
EUR
L13926.06
L13926.14
N-Acetyl-L-leucine ≥99%
N-Acetyl-L-leucine
Purity: 99%
CAS No.: 1188-21-2
Molecular Formula: C8H15NO3
Formula Weight: 173.21
Melting Point: 177-179°
Beilstein Reference: 1724849
Fórmula:
C₈H₁₅NO₃ Ponto de Fusão: 177…179 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00065131 Número CAS: 1188-21-2 EINECS: 214-706-3 |