Print…
(±)-Diethyl acetylsuccinate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B23744.06 B23744.14 B23744.22
B23744.06EA 28.3 EUR
B23744.06 B23744.14 B23744.22
(±)-Diethyl acetylsuccinate ≥97%
(±)-Diethyl acetylsuccinate
Purity: 97+% CAS No.: 1115-30-6 Molecular Formula: C10H16O5 Formula Weight: 216.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4346 Melting Point: -8° Boiling Point: 180-183°/50mm MDL No.: MFCD00009157
Fórmula: C₁₀H₁₆O₅
Ponto de ebulição: 180…183 °C (50 mmHg)
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 1,081
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009157
Número CAS: 1115-30-6
EINECS: 214-223-8