Print…
(±)-Diethyl acetylsuccinate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
113950250 113951000 113955000
ACRO113950250EA 54 EUR
ACRO113950250 ACRO113951000 ACRO113955000
(±)-Diethyl acetylsuccinate 99%
(±)-Diethyl acetylsuccinate
Fórmula: C₁₀H₁₆O₅
Ponto de ebulição: 180…183 °C (50 mmHg)
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 1,08 g/cm³
Ponto de Inflamação: >112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009157
Número CAS: 1115-30-6
EINECS: 214-223-8
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Nitrite (NO2) ≤0.5 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in sodium carbonate solution)