Print…
Clorito de sódio 25% em solução aquosa para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14815.0250 8.14815.1000
8.14815.0250EA 30.8 EUR
8.14815.0250 8.14815.1000
Clorito de sódio 25% em solução aquosa para síntese, Sigma-Aldrich®
Clorito de sódio
Fórmula: ClNaO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003478
Número CAS: 7758-19-2
EINECS: 231-836-6
UN: 1908
ADR: 8,II
Encomendar
Boiling Point 100 °C
Density 1.21 g/cm3 (20 °C)