Print…
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers) mistura cis- e trans- 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Bromovinyl)benzene, β-Bromostyrene
169290050 169290250 169291000
ACRO169290050EA 28.4 EUR
ACRO169290050 ACRO169290250 ACRO169291000
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers) mistura cis- e trans- 97%
β-Bromostyrene (mixture of cis and trans isomers)
Fórmula: C₈H₇Br
Peso Molecular: 183.05 g/mol
Ponto de ebulição: 110…112 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 1.42 g/cm³
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000185
Número CAS: 103-64-0
EINECS: 203-131-3
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (sum of isomers)