Ytterbium(III) chloride ≥35% (w/w) em solução aquosa , 99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42816.AD
42816.AK
42816.K2
42816.ADEA
76.1
EUR
42816.AD
42816.AK
42816.K2
Ytterbium(III) chloride ≥35% (w/w) em solução aquosa , 99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Ytterbium(III) chloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 10361-91-8
Molecular Formula: YbCl3
Formula Weight: 279.40(anhy)
Physical Form: Liquid
Density: 1.48
MDL No.: MFCD00011288
Fórmula:
Cl₃Yb Densidade: 1,48 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011288 Número CAS: 10361-91-8 EINECS: 233-800-5 |