Print…
Dibenzothiophene-4-boronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Dibenzothiopheneboronic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
499986-1G 499986-5G
SIAL499986-1GEA 108 EUR
SIAL499986-1G SIAL499986-5G
Dibenzothiophene-4-boronic acid, Sigma-Aldrich®
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Fórmula: C₁₂H₉BO₂S
Número MDL : MFCD01318182
Número CAS: 108847-20-7