Print…
Dibenzothiophene-4-boronic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Dibenzothiopheneboronic acid
L19831.03 L19831.06
L19831.03EA 56.6 EUR
L19831.03 L19831.06
Dibenzothiophene-4-boronic acid 95%
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Purity: 95% CAS No.: 108847-20-7 Molecular Formula: C12H9BO2S Formula Weight: 228.08 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 197863
Fórmula: C₁₂H₉BO₂S
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01318182
Número CAS: 108847-20-7