Print…
Dibenzothiophene-4-boronic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Dibenzothiopheneboronic acid
359080010 359080050
ACRO359080010EA 37.1 EUR
ACRO359080010 ACRO359080050
Dibenzothiophene-4-boronic acid 95%
Dibenzothiophene-4-boronic acid
Fórmula: C₁₂H₉BO₂S
Ponto de Fusão: 285…290 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01318182
Número CAS: 108847-20-7
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %