Print…
Ethyl-7-methoxybenzofuran-2-carboxylat ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B21066.03 B21066.06 B21066.14
B21066.03EA 25.3 EUR
B21066.03 B21066.06 B21066.14
Ethyl-7-methoxybenzofuran-2-carboxylat ≥97%
Ethyl-7-methoxybenzofuran-2-carboxylat
Purity: 97% CAS No.: 50551-58-1 Molecular Formula: C12H12O4 Formula Weight: 220.22 Melting Point: 83-86° MDL No.: MFCD00060510
Fórmula: C₁₂H₁₂O₄
Ponto de Fusão: 83…86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060510
Número CAS: 50551-58-1