Print…
1-(2-Aminophenyl)pyrrole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-(1H-Pyrrol-1-yl)aniline
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
196940-10G 196940-1G
SIAL196940-10GEA 367 EUR
SIAL196940-10G SIAL196940-1G
1-(2-Aminophenyl)pyrrole, Sigma-Aldrich®
1-(2-Aminophenyl)pyrrole
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂
Número MDL : MFCD00005344
Número CAS: 6025-60-1
EINECS: 227-884-2