Print…
2,4-Dimethylpyrrole ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D2848-1G D2848-5G D2848-25G
TCIAD2848-1GEA 26 EUR
TCIAD2848-1G TCIAD2848-5G TCIAD2848-25G
2,4-Dimethylpyrrole ≥97.0% (por GC)
2,4-Dimethylpyrrole
Fórmula: C₆H₉N
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00192088
Número CAS: 625-82-1
EINECS: 210-912-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef4556b5013cf5060b294296558a9ffc55159286&vid=ef4556b5013cf5060b294296558a9ffc55159286&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %