Print…
2,4-Dimethylpyrrole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,4-Dimethyl-1H-pyrrole
MQ200
390836-1G 390836-5G
SIAL390836-1GEA 51.8 EUR
SIAL390836-1G SIAL390836-5G
2,4-Dimethylpyrrole, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethylpyrrole
Fórmula: C₆H₉N
Peso Molecular: 95.1424 g/mol
Número MDL : MFCD00192088
Número CAS: 625-82-1
EINECS: 210-912-2