Print…
2,4-Dimethylpyrrole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
319650050 319650010 319650250
ACRO319650050EA 121 EUR
ACRO319650050 ACRO319650010 ACRO319650250
2,4-Dimethylpyrrole 97%
2,4-Dimethylpyrrole
Fórmula: C₆H₉N
Ponto de ebulição: 165…167 °C
Densidade: 0,924 g/cm³
Ponto de Inflamação: >109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192088
Número CAS: 625-82-1
EINECS: 210-912-2
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.4990 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %